(±)-Canfeno 75% remainder mainly alpha-fenchene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Camphene, (±)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
295570025 295570010
ACRO295570025EA 237 EUR
ACRO295570025 ACRO295570010
(±)-Canfeno 75% remainder mainly alpha-fenchene
(±)-Canfeno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Pto. Ebullición: 159…160 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 42 °C
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066603
Núm. CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,01777
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %