Indigo (sintético)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
212130250 212131000
ACRO212130250EA 56.3 EUR
ACRO212130250 ACRO212131000
Indigo (sintético)
Indigo
Formula: C₁₆H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005722
Núm. CAS: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Índice Merck: 12,04977
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies