Indigocarmín, puro, certified
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
412300250 412301000
ACRO412300250EA 57.4 EUR
ACRO412300250 ACRO412301000
Indigocarmín, puro, certified
Indigocarmin
Formula: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466,36 g/mol
Pto. de fusión: ? 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005723
Núm. CAS: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Índice Merck: 13,04969
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 608 to 612 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.07
BSC Certification Passes