Indigocarmín, grado alta pureza tinción biológica, para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
157440250
157441000
157445000
ACRO157440250EA
47.5
EUR
ACRO157440250
ACRO157441000
ACRO157445000
Indigocarmín, grado alta pureza tinción biológica, para análisis
Indigocarmin
Formula:
C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂ MW: 466.36 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005723 Núm. CAS: 860-22-0 EINECS: 212-728-8 Índice Merck: 13,04969 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Heavy metals | ≤40 ppm |
Additional info | dinatrium-3,3'-dioxo-2,2'-bisindolylidene-5,7'-disulphonate: 18.0% |
Dye content | ≥85 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Mercury (Hg) | ≤1 ppm |
Free amine | ≤0.01 % (aromatic) |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in water) |