Azometina H hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido 4-hidroxi-5-[[(2-hidroxifenil)metilen]amino]naftaleno-2,7-disulfónico hidrato, Ácido 8-hidroxi-1-[[(2-hidroxifenil)metilen]amino]naftaleno-3,6-disulfónico hidrato
16810.04 16810.09 16810.14
16810.04EA 81.5 EUR
16810.04 16810.09 16810.14
Azometina H hidrato
Azometina H hidrato
CAS No.: 32266-60-7 Molecular Formula: C17H13NO8S2.xH2O Formula Weight: 423.40(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00066536
Formula: C₁₇H₁₃NO₈S₂·H₂O
MW: 441.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066536
Núm. CAS: 32266-60-7
EINECS: 250-975-3