Azometina H, sal sódica, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hidrogeno-4-hidroxi-5-(salicilidenamino)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
MQ100
1.11962.0010 1.11962.0100
1.11962.0010EA 745 EUR
1.11962.0010 1.11962.0100
Azometina H, sal sódica, Supelco®
Azometina H, sal sódica
Formula: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
MW: 445.41 g/mol
Pto. de fusión: > 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042050
Núm. CAS: 5941-07-1
EINECS: 227-698-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 445.39 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3