Azometina H, sal sódica hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10927.03 A10927.06 A10927.14
A10927.03EA 31.7 EUR
A10927.03 A10927.06 A10927.14
Azometina H, sal sódica hidrato
Azometina H, sal sódica hidrato
CAS No.: 206752-32-1 Molecular Formula: C17H12NNaO8S2.xH2O Formula Weight: 445.41(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4100175 MDL No.: MFCD00149588
Formula: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149588
Núm. CAS: 206752-32-1
EINECS: 250-975-3