X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
X-Gluc
331191000
331190250
ACRO331191000EA
427
EUR
ACRO331191000
ACRO331190250
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio) 98%
X-GlcA ((5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucuronida), sal ciclohexilamonio)
Formula:
C₂₀H₂₆BrClN₂O₇ Pto. de fusión: 230 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00058543 Núm. CAS: 114162-64-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to white to off-white Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |