Resazurina sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 62758-13-8
Molecular Formula: C12H6NNaO4
Formula Weight: 251.18
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3794971
Merck Reference: 14,8141
MDL No.: MFCD00005036
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet)
Formula:
C₁₂H₆NNaO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005036 Núm. CAS: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 Índice Merck: 14,8141 |