Resazurina sal sódica, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
189900010 189900050 189900250
ACRO189900010EA 43.2 EUR
ACRO189900010 ACRO189900050 ACRO189900250
Resazurina sal sódica, pure, high purity tinción biológica
Resazurina sal sódica
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005036
Núm. CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥75 %