Resazurina sal sódica, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
199303-1G 199303-25G 199303-5G
199303-1GEA 40.6 EUR
199303-1G 199303-25G 199303-5G
Resazurina sal sódica, Sigma-Aldrich®
Resazurina sal sódica
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005036
Núm. CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa7d92ac93005222e575530afa8e86bd5a79064e&vid=fc1000dd6dc4e3b80d5d52e3a07862ccf7290ed3&prid=web&clid=SAPDAM