Orange G, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 7-Hidroxi-8-fenilazonaftaleno-1,3-disulfonato de disodio
416550100 416551000
ACRO416550100EA 37.8 EUR
ACRO416550100 ACRO416551000
Orange G, puro, certified
Orange G
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452.38 g/mol
Pto. de fusión: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012457
Núm. CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 476 to 481 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.88 to 0.95
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g