Orange G 85+%, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 7-Hidroxi-8-fenilazonaftaleno-1,3-disulfonato de disodio
229820250 229821000
ACRO229820250EA 73.2 EUR
ACRO229820250 ACRO229821000
Orange G 85+%, pure, high purity tinción biológica
Orange G
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452.38 g/mol
Pto. de fusión: 141
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012457
Núm. CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85.0 %