Orange G, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: Disodium 7-hydroxy-8-phenylazonaphthalene-1,3-disulphonate, Wool Orange 2G, Orange G sodium salt, CI 16230, Acid Orange 10
M-Clarity™ quality level = MQ200
O7252-100G O7252-25G
O7252-100GEA 257 EUR
O7252-100G O7252-25G
Orange G, Sigma-Aldrich®
Orange G
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452,38 g/mol
Pto. de fusión: 141 °C
Densidad: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012457
Núm. CAS: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db9cc20a6cb713d4babe5cf40f4fb3f2350cec65&vid=69ba3e383bb0d5764034aeb0289056e797456d3a&prid=web&clid=SAPDAM