Ácido 9-oxofluoren-4-carboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25021.03
B25021.06
B25021.03EA
33
EUR
B25021.03
B25021.06
Ácido 9-oxofluoren-4-carboxilico ≥98%
Ácido 9-oxofluoren-4-carboxilico
Purity: 98+%
CAS No.: 6223-83-2
Molecular Formula: C14H8O3
Formula Weight: 224.22
Melting Point: 224-228°
Beilstein Reference: 2694801
Formula:
C₁₄H₈O₃ Pto. de fusión: 224…228 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001145 Núm. CAS: 6223-83-2 EINECS: 228-311-9 |