Etanolato de antimonio(III) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43097.22
43097.14
43097.06
43097.22EA
1050
EUR
43097.22
43097.14
43097.06
Etanolato de antimonio(III) ≥99.9% (metals basis)
Etanolato de antimonio(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10433-06-4
Molecular Formula: Sb(OC2H5)3
Formula Weight: 256.90
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₅O₃Sb MW: 256.94 g/mol Pto. Ebullición: 95 °C (11 mmHg) Densidad: 1.524 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015123 Núm. CAS: 10433-06-4 EINECS: 233-914-5 UN: 3082 ADR: 9 III |