Giemsa tincione, pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tinte de Giemsa
153230050
153230250
ACRO153230050EA
35.4
EUR
ACRO153230050
ACRO153230250
Giemsa tincione, pure, high purity tinción biológica
Giemsa tincione
Pto. de fusión:
300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081642 Núm. CAS: 51811-82-6 EINECS: 257-438-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green to black Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (110°C) |
UV Lambda max | 520 to 525 nm (in MeOH) |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥600 (in MeOH) On dried substance |