Giemsa tincione solution_SC stain_biological
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tinte de Giemsa
295591000 295595000
ACRO295591000EA 28.7 EUR
ACRO295591000 ACRO295595000
Giemsa tincione solution_SC stain_biological
Giemsa tincione
Densidad: 0.99 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081642
Núm. CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
UN: 1230
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to dark purple Solution
Additional info Giemsa stain powder in MeOH, Glycerol mixture
UV Lambda max 646 to 651 nm (c=0.1, MeOH) Methylene blue