Giemsa tincione modified solution, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: Tinte de Giemsa
M-Clarity™ quality level = MQ200
32884-1L 32884-250ML
32884-1LEA 107 EUR
32884-1L 32884-250ML
Giemsa tincione modified solution, Sigma-Aldrich®
Giemsa tincione
Modified Giemsa stain may be used for the identification of each human chromosome by differentials staining.
Modified Giemsa stain means when the pH of the Giemsa stain is changed from the usual 6.8 to 9.0.
Densidad: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081642
Núm. CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
UN: 1230
ADR: 3 II