Reactivo de Folin-Ciocalteu para análisis de fenoles, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
1.09001.0100
1.09001.0500
1.09001.0100EA
52.8
EUR
1.09001.0100
1.09001.0500
Reactivo de Folin-Ciocalteu para análisis de fenoles, Supelco®
Reactivo de Folin-Ciocalteu
Densidad:
1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132625 UN: 3264 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Equivalent acid | c(H+)= 2 mol/l (2N) |
Sensitivity to phenol | Conforms |
Sensitivity to bovine serum albumin | Conforms |