Dextrina
Proveedor: Thermo Scientific
406281000 406285000
ACRO406281000EA 34.5 EUR
ACRO406281000 ACRO406285000
Dextrina
Dextrina
Formula: (C₆H₁₂O₆)n
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081554
Núm. CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Índice Merck: 13,02971
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %