Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
325900010 325905000
ACRO325900010EA 249 EUR
ACRO325900010 ACRO325905000
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Formula: C₁₈H₃₀O₃S
MW: 326.49 g/mol
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: 210 °C
Número MDL: MFCD00066677
Núm. CAS: 85536-14-7
EINECS: 248-289-4
UN: 2586
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96 % (Sulfonic acid, M.W. 322)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Impurity ≤3 % Neutral oil
Sulfuric acid ≤1 %