Dodecilbencenosulfonato de sodio
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium Laurylbenzenesulphonate
325910010 325910050 325910250
ACRO325910010EA 55.1 EUR
ACRO325910010 ACRO325910050 ACRO325910250
Dodecilbencenosulfonato de sodio
Dodecilbencenosulfonato de sodio
Formula: C₁₈H₂₉NaO₃S
MW: 348,48 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011508
Núm. CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Índice Merck: 13,08686
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥83 %
Water ≤2 %
pH 6.5 to 9.5 (1% soln.)