Hierro (II) sulfato hidrato, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atención
|
1.03967.9025
1.03967.1000
1.03967.9025EA
0
EUR
1.03967.9025
1.03967.1000
Hierro (II) sulfato hidrato, SAFC®
Hierro (II) sulfato hidrato
Formula:
FeSO₄·H₂O Pto. de fusión: ∼300 °C Densidad: 2,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149722 Núm. CAS: 13463-43-9 EINECS: 231-753-5 |