Eosina-azul de metileno según May-Grünwald, puro stain
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
194830250 194831000
ACRO194830250EA 59.5 EUR
ACRO194830250 ACRO194831000
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald, puro stain
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Ratio 1.2 to 2.1 Blue/red ratio
UV Lambda max 515 to 530 nm (red)