Eosina-azul de metileno según May-Grünwald solución, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
3855.1000EA 40.81 EUR
3855.1000 3855.2500
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald solución, J.T.Baker®
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Performance Test passes test