Eosina-azul de metileno según May-Grünwald, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.01352.0100 1.01352.1000
1.01352.0100EA 271 EUR
1.01352.0100 1.01352.1000
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald, Sigma-Aldrich®
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131580
ADR: 3,II
IVDLogo