Eosina-azul de metileno según May-Grünwald modified solution stain for hematology, for cytology, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01424.0100 1.01424.0500 1.01424.2500 1.01424.9025 1.01424.1000
1.01424.0100EA 27.8 EUR
1.01424.0100 1.01424.0500 1.01424.2500 1.01424.9025 1.01424.1000
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald modified solution stain for hematology, for cytology, Sigma-Aldrich®
Eosina-azul de metileno según May-Grünwald
Used to stain blood, bone marrow smears, and clinical cytological specimens
Densidad: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Suitability for microscopy (Blood smear) passes test
Erythrocytes pink to brownish
Nuclei violet
Eosinophilic granules red-brown
Neutrophilic granules light violet
Lymphocyte cytoplasm Blue