Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12982.06
12982.14
12982.06EA
53.2
EUR
12982.06
12982.14
Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Lithium acetate hydrate
Purity: 99.998%
CAS No.: 546-89-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.xH2O
Formula Weight: 65.98(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 57.8°
MDL No.: MFCD00013057
Formula:
H₃CCOOLi·xH₂O Pto. de fusión: 291 °C Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013057 Núm. CAS: 546-89-4 EINECS: 208-914-3 Índice Merck: 14,5521 |