Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
410530250 410531000
ACRO410530250EA 104 EUR
ACRO410530250 ACRO410531000
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio, puro, certified
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
Formula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013053
Núm. CAS: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Índice Merck: 13,03970
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 622 to 626 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes