Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
A16520.06
A16520.22
A16520.06EA
37.1
EUR
A16520.06
A16520.22
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
Dihidrogeno(etil)[4-[4-[etil(3-sulfonatobencil)amino](4-hidroxi-2-sulfonatobencidriliden]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden](3-sulfonatobencil)amonio, sal de disodio
CAS No.: 2353-45-9
Molecular Formula: C37H34N2Na2O10S3
Formula Weight: 808.86
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 5718212
Merck Reference: 14,3941
MDL No.: MFCD00013053
Formula:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ MW: 808,86 g/mol Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013053 Núm. CAS: 2353-45-9 EINECS: 219-091-5 Índice Merck: 14,3941 |