AMBERLITE® IRN-77, Resina intercambiadora de iones, tipo catiónico (H⁺) nuclear grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
16821.36
16821.A3
16821.36EA
73.6
EUR
16821.36
16821.A3
AMBERLITE® IRN-77, Resina intercambiadora de iones, tipo catiónico (H⁺) nuclear grade
AMBERLITE® IRN-77, Resina intercambiadora de iones, tipo catiónico (H⁺)
CAS No.: 11128-94-2
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic cation exchange resin
Merck Reference: 14,382
MDL No.: MFCD00145822
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Núm. CAS:
11128-94-2 Índice Merck: 14,382 |