AMBERLITE® IRN-78, intercambiador de iones catiónico tipo (OH-) nuclear grade
Proveedor: Thermo Scientific
45591.A3
45591.36
45591.A3EA
152
EUR
45591.A3
45591.36
AMBERLITE® IRN-78, intercambiador de iones catiónico tipo (OH-) nuclear grade
AMBERLITE® IRN-78, intercambiador de iones catiónico tipo (OH-)
CAS No.: 11128-95-3
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly basic anion exchange resin
Physical Form: Amber beads
Appearance: Amber
Merck Reference: 14,382
MDL No.: MFCD00145822
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145822 Núm. CAS: 11128-95-3 Índice Merck: 14,382 |