Ftalocianina cobre (II)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
29H,31H-Ftalocianinato-N29,N30,N31,N32 de cobre
43650.09
43650.30
43650.18
43650.09EA
68.2
EUR
43650.09
43650.30
43650.18
Ftalocianina cobre (II)
Ftalocianina cobre (II)
CAS No.: 147-14-8
Molecular Formula: C32H16CuN8
Formula Weight: 576.08
Physical Form: Powder
Appearance: Blue to purple
Melting Point: 350°
Beilstein Reference: 4121848
Merck Reference: 14,2520
MDL No.: MFCD00010719
Formula:
C₃₂H₁₆CuN₈ MW: 576.08 g/mol Pto. de fusión: 350 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010719 Núm. CAS: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Índice Merck: 12,02584 |