Ftalocianina cobre (II) ∼95% (dye basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
29H,31H-Ftalocianinato-N29,N30,N31,N32 de cobre
269150250
269152500
ACRO269150250EA
51.6
EUR
ACRO269150250
ACRO269152500
Ftalocianina cobre (II) ∼95% (dye basis)
Ftalocianina cobre (II)
Formula:
C₃₂H₁₆CuN₈ MW: 576.08 g/mol Pto. de fusión: 480 |
Número MDL:
MFCD00010719 Núm. CAS: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Índice Merck: 12,02584 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Titration with Na2S2O3 | ≥94 % (ex Cu) |