Tornasol indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
61280-25G 61280-25KG
61280-25GEA 312 EUR
61280-25G HONC61280-25KG
Tornasol indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Tornasol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131528
Núm. CAS: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Change range (pH 5-8) complying