Tornasol
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Litmus
0215526325 0215526380
ICNA0215526325EA 147 EUR
ICNA0215526325 ICNA0215526380
Tornasol
Tornasol
Número MDL: MFCD00131528
Núm. CAS: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6