4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, puro, certified
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammonium chloride
415070250
415071000
415075000
ACRO415070250EA
33.5
EUR
ACRO415070250
ACRO415071000
ACRO415075000
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, puro, certified
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
Formula:
C₂₄H₂₈ClN₃ MW: 393.96 g/mol Pto. de fusión: 137 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012568 Núm. CAS: 8004-87-3 UN: 3077 ADR: 9 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥75 % |
UV Lambda max | 582 to 588 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.06 to 1.19 |
BSC Certification | Passes |