4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammonium chloride
A12159.18
A12159.30
A12159.18EA
34.1
EUR
A12159.18
A12159.30
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
CAS No.: 8004-87-3
Molecular Formula: C24H27N3.HCl
Formula Weight: 393.96
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012568
Formula:
C₂₄H₂₈ClN₃ MW: 393.96 g/mol Pto. de fusión: 137 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012568 Núm. CAS: 8004-87-3 UN: 3077 ADR: 9 III |