4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
228371000 228375000
ACRO228371000EA 39.5 EUR
ACRO228371000 ACRO228375000
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, puro indicator grade
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
Formula: C₂₄H₂₈ClN₃
Pto. de fusión: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012568
Núm. CAS: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥75 % (on dry substance)
UV Lambda max 580 to 586 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.25