4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
198099-100G 198099-25G
198099-100GEA 224 EUR
198099-100G 198099-25G
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro, Sigma-Aldrich®
4-[4,4'-Bis(dimetilamino)bencihidrolideno]cicloexa-2,5-dieno-1-ilideno] metilamonio cloruro hexametilpararrosanilina cloruro
Formula: C₂₄H₂₈ClN₃
Pto. de fusión: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012568
Núm. CAS: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb5eadf0a61c4c5aa95151b8cb7ce8ca23557d&vid=6c464e6ab3c52e94db2297f4a6bcad662c2076d4&prid=web&clid=SAPDAM