NADH-Na₂ hidrato 95+%, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: beta-NADH disodium salt hydrate, beta-Nicotinamide adenine dinucleotide disodium salt hydrate, β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na2, reduced form) hydrate
271100010 271102500 271100050 271100250
ACRO271100010EA 119 EUR
ACRO271100010 ACRO271102500 ACRO271100050 ACRO271100250
NADH-Na₂ hidrato 95+%, hecha por reducción
NADH-Na2 hidrato
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·H₂O
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03791273
Núm. CAS: 1949720-50-6
EINECS: 210-123-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %