b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
481913-1 481913-500
481913-1EA 154 EUR
481913-1 481913-500
b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2), Millipore®
NADH-Na2
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Número MDL: MFCD00036200
Núm. CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3