b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2)
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
A1393.0001 A1393.0010
A1393.0001EA 83.4 EUR
A1393.0001 A1393.0010
b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2)
NADH-Na2
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MW: 709,41 g/mol
Número MDL: MFCD00036200
Núm. CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3