Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
360565000 360561000
ACRO360565000EA 342 EUR
ACRO360565000 ACRO360561000
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica 97+%
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065390
Núm. CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.0 % (enzymatic, on dry subst.)
Water ≤6.0 %
Solubility (0.05 % in water) Clear colorless to light yellow