Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
481972-1 481972-100
481972-1EA 579 EUR
481972-1 481972-100
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica, Millipore®
Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato sal disódica
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065390
Núm. CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8