Fosfato de nadida sal monosódica
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Nicotinamida-adenina-dinucleotido-fosfato sal monosódica, NADP-Na
44126.03
44126.MD
44126.03EA
464
EUR
44126.03
44126.MD
Fosfato de nadida sal monosódica
Fosfato de nadida sal monosódica
CAS No.: 1184-16-3
Molecular Formula: C21H27N7NaO17P3
Formula Weight: 765.40
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 4779954
MDL No.: MFCD00036973
Formula:
C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃ MW: 765,39 g/mol Pto. de fusión: 175 hasta 178 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036973 Núm. CAS: 1184-16-3 EINECS: 214-664-6 |