β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
NADP sodium hydrate, 1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium monosodium salt xhydrate
227575000
227570025
227571000
ACRO227575000EA
295
EUR
ACRO227575000
ACRO227570025
ACRO227571000
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate 97+%
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Formula:
C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃·xH₂O Pto. de fusión: 175…178 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00150480 Núm. CAS: 698999-85-8 EINECS: 214-664-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.0 % (NADP, mono-Na) (calc. from enzymatic determination, based on dry weight) |
Water | ≤6.0 % (K.F.) |
Ratio of Absorbances | 0.18 to 0.24 (A280/A260, pH 7.5) |