Fosfato de nadida sal monosódica, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Nicotinamida-adenina-dinucleotido-fosfato sal monosódica, NADP-Na
481971-1 481971-5 481971-500
481971-1EA 479 EUR
481971-1 481971-5 481971-500
Fosfato de nadida sal monosódica, Calbiochem®
Fosfato de nadida sal monosódica
Formula: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
MW: 765.39 g/mol
Número MDL: MFCD00036973
Núm. CAS: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6