Fosfato de nadida sal monosódica
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Nicotinamida-adenina-dinucleotido-fosfato sal monosódica, NADP-Na
A1394.0001 A1394.0005 A1394.9050
A1394.0001EA 216 EUR
A1394.0001 A1394.0005 A1394.9050
Fosfato de nadida sal monosódica
Fosfato de nadida sal monosódica
Formula: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
MW: 765,39 g/mol
Pto. de fusión: 175 hasta 178 °C
Número MDL: MFCD00036973
Núm. CAS: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6